Documentos Principais
452866
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinônimo(s):
2-Fluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3F
Número CAS:
Peso molecular:
124.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
147-148 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)