Documentos Principais
452661
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Sinônimo(s):
Benzyl N-[imino(1-pyrazolyl)methyl]carbamate, Z-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
106-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
chave InChI
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)