Documentos Principais
452637
Sigma-Aldrich
Catechol bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(CF3SO3)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
374.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
p.e.
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
pf
37-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
chave InChI
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)