Documentos Principais
451568
Sigma-Aldrich
3,4′-Isopropylidenediphenol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)