Documentos Principais
451312
Sigma-Aldrich
Terbium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Terbium trichloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
TbCl3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
265.28 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: terbium
pf
145-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)