Documentos Principais
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
KAlCl4
Número CAS:
Peso molecular:
207.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
pf
253-255 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)