451045
Iodo
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Diiodine, Molecular iodine
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
9 (vs air)
pressão de vapor
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
beads
resistividade
1.3E15 μΩ-cm
tamanho de partícula
−10 mesh
pb
184 °C (lit.)
pf
113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
chave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.