450898
Gallium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gallium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pressão de vapor
1 mmHg ( 48 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
78 °C (lit.)
densidade
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges