Documentos Principais
449997
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
Fórmula linear:
SmCl3
Número CAS:
Peso molecular:
256.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
686 °C (lit.)
densidade
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that