Documentos Principais
449784
Sigma-Aldrich
Erbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Erbium bromide, Erbium tribromide
About This Item
Fórmula linear:
ErBr3
Número CAS:
Peso molecular:
406.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: erbium
pf
923 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
GZTUDAKVGXUNIM-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)