Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
171-173 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-17-15-10-8-14(13-16)9-11-15/h8-11H,2-7,12H2,1H3
chave InChI
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)