Key Documents
448893
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
233.21
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)