Documentos Principais
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Sinônimo(s):
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2415534
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
p.e.
261 °C (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
chave InChI
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)