Key Documents
446920
Sigma-Aldrich
1-[(Phenylthio)methyl]-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11N3S
Número CAS:
Peso molecular:
241.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
89-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(Sc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3S/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
chave InChI
OEGFHZKARGKVAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)