Key Documents
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32Si
Número CAS:
Peso molecular:
300.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
65-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)