Documentos
446602
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
243.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
pb
90 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(Br)C(C)Br
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup