Documentos Principais
446416
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(C2H5)(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
185 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O4/c1-4-15(13(16)18-5-2,14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
PKRVDBARWFJWEB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Phenylation of Esters by Reaction with Bromobenzene and Sodium Amide.
Leake WW and Levine R.
Journal of the American Chemical Society, 81(7), 1627-1630 (1959)
Recovery of Arenes Containing Keto or Ester Groups by the Electrochemical Reduction of Their Respective Cyclopentadienyliron Complexes.
Abd-El-Aziz AS, et al.
Synthetic Communications, 19(11-12), 1865-1870 (1989)
STABILITY OF 2-THIOPHENOBARBITAL AND ITS N-METHYL DERIVATIVES IN THE PRESENCE OF ?-CYCLODEXTRIN.
?UCHOWSKI G, et al.
Acta Poloniae Pharmaceutica, 62(5), 335-340 (2005)