Documentos Principais
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
Sinônimo(s):
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCB(CCCC)OCCN
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)