Key Documents
446351
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-Methyl-2-(piperidinomethyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2
Número CAS:
Peso molecular:
182.31
Beilstein:
4242955
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
chave InChI
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
Aplicação
Useful chiral ligand for catalytic asymmetric aldol reactions. Mukaiyama, T.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)