Documentos Principais
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
227.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
viscosidade
30 cP(lit.)
p.e.
127 °C/15 mmHg (lit.)
solubilidade
polyols and organic solvents: soluble
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Aplicação
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Características e benefícios
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)