Documentos Principais
446165
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
97%
Sinônimo(s):
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
322.70
Beilstein:
1795324
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
chave InChI
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)