Documentos Principais
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
Sinônimo(s):
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H33NO2Si2
Número CAS:
Peso molecular:
291.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)