Key Documents
444820
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH
97%
Sinônimo(s):
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Nγ-trityl-L-asparagine, Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
596.67
Beilstein:
4343823
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D −14°, c = 1 in methanol
pf
201-204 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
chave InChI
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
Embalagem
Packaged in glass bottles
substituído por