Documentos Principais
444642
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3-disulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(SO2Cl)2
Número CAS:
Peso molecular:
275.13
Beilstein:
1118508
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
57-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
chave InChI
ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A general simple methodology for synthesis of isonitriles using benzene-1, 3-disulfonyl dichloride.
Ghorbani-Vaghei R, et al.
Letters in Organic Chemistry, 10(1), 37-41 (2013)
Synthesis of New C2-Symmetrical Bissulfonamide Ligands and Application in the Enantioselective Addition of Alkynylzinc to Aldehydes and Ketones.
Ni M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(11-13), 1659-1665 (2005)
Synthesis and Characterization of Cardo Polysulfonates of 1, 1'-Bis (4-Hydroxy Phenyl) Cyclohexane with 1, 3-Benzene and 2, 4-Toluene Disulfonyl Chlorides.
Desai JA, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 33(8), 113-122 (1996)