Documentos
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
558.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
<5% water
pf
265-270 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves