Documentos Principais
444170
Sigma-Aldrich
Lithium periodate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
LiIO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
265.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
>370 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].O.O.[O-]I(=O)(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)