Documentos Principais
444103
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dysprosium perchlorate (Dy(ClO4 )3 ), Dysprosium triperchlorate
About This Item
Fórmula linear:
Dy(ClO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
460.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: dysprosium
concentração
40 wt. % in H2O
densidade
1.476 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Dy+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Dy/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
chave InChI
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)