Key Documents
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Fórmula linear:
Gd(ClO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
455.60
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.442
densidade
1.445 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
chave InChI
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K