Documentos Principais
443336
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
223-225 °C (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
chave InChI
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-Ethyl-N-isopropylaniline-borane is a highly reactive amine-borane adduct. The reaction of diborane gas with neat amine at 0-5°C affords N-ethyl-N-isopropylaniline-borane.
Aplicação
N-Ethyl-N-isopropylaniline may be used in the preparation of borane-N-ethyl-N-isopropylaniline complex, a reagent used for hydroboration.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Molecular addition compounds. 11. N-ethyl-N-isopropylaniline-borane, a superior reagent for hydroborations and reductions.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(!5), 5154-5163 (1998)
Microwave-assisted synthesis of highly substituted aminomethylated 2-pyridones.
Pemberton N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7830-7835 (2004)