Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
40-41 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#CCCl
InChI
1S/C8H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3
chave InChI
OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)