Documentos
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
average Mn ~1,900 by GPC
composição
acid groups converted to ester, 50%
número de acidez
200‑240 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg 110 °C
solubilidade
ketones, ethers and alkali: soluble
Descrição geral
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Aplicação
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Características e benefícios
Low solution viscosity and high functionality.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3