Key Documents
44210
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
technical, ≥97.0% (RT)
Sinônimo(s):
tert-Dodecanethiol
About This Item
Fórmula linear:
C12H25SH
Número CAS:
Peso molecular:
202.40
Beilstein:
1738382
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical
Ensaio
≥97.0% (RT)
pb
227-248 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
chave InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
mixture of isomers (mainly C12); prepared by reaction of ′tetrapropylene′ with H2S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)