Key Documents
441724
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetrakis(butoxymethyl)glycoluril
average Mn 550, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
486.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
technical grade
peso molecular
average Mn 550
índice de refração
n20/D 1.4788 (lit.)
Gardner-Holdt
22.7-36.2 stokes(25 °C)(lit.)
pb
>204 °C (lit.)
solubilidade
polar organic solvents: soluble
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Cross-linking agent.
Cross-linking agent for water- or solvent-based alkyd, epoxy, epoxy ester, polyester and vinyl polymers used in coatings, enamels and primers.
Características e benefícios
Improves adhesion of cured films, increases corrosion resistance and flexibility. Requires strong acid cross-linking catalyst. Low tendency to self-condense.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)