Documentos
441694
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(tert-butylperoxy)butane solution
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
234.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
composição
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
concentração
50 wt. % in mineral oil
índice de refração
n20/D 1.445
pf
≥80 °C (SADT)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Aplicação
Free radical polymerization initiator.
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup