Documentos Principais
441082
Sigma-Aldrich
Gallium(III) phthalocyanine hydroxide
Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H17GaN8O
Número CAS:
Peso molecular:
599.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 75%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
cadeia de caracteres SMILES
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)