Key Documents
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
Sinônimo(s):
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
110.54
Beilstein:
2202928
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −0.9°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
chave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Aplicação
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)