Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
181-183 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H12F2O2/c21-17-8-4-13(5-9-17)19(23)15-2-1-3-16(12-15)20(24)14-6-10-18(22)11-7-14/h1-12H
chave InChI
PISLKPDKKIDMQT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)