Documentos Principais
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Beilstein:
1099836
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)