440310
Resorcinol monobenzoate
97%
Sinônimo(s):
3-Benzoyloxyphenol, 3-Hydroxyphenyl benzoate, m -Hydroxyphenyl benzoate
About This Item
Ensaio
97%
pf
133-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
chave InChI
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)