Documentos Principais
439843
Sigma-Aldrich
Pentamidine isethionate salt
98%
Sinônimo(s):
1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Fórmula linear:
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
592.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
188-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
chave InChI
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tadeo Moreno et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 66(Pt 3), 251-257 (2010-02-25)
The coiled-coil structure formed by the complex of the DNA duplex d(ATATATATAT)(2) with pentamidine is presented. The duplex was found to have a mixed structure containing Watson-Crick and Hoogsteen base pairs. The drug stabilizes the coiled coil through the formation
Juan D Unciti-Broceta et al.
PLoS pathogens, 11(6), e1004942-e1004942 (2015-06-26)
African trypanosomiasis is a deadly neglected disease caused by the extracellular parasite Trypanosoma brucei. Current therapies are characterized by high drug toxicity and increasing drug resistance mainly associated with loss-of-function mutations in the transporters involved in drug import. The introduction