Key Documents
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
Número CAS:
Peso molecular:
352.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Aplicação
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.