Documentos Principais
439274
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
98%
Sinônimo(s):
CIB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10BClF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
220.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Useful for the esterification and coupling of sterically hindered amino acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 51-51 (1993)
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1993)