Documentos Principais
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
5431262
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
95%
pf
74-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
chave InChI
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)