Documentos Principais
438820
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
249.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
96-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
chave InChI
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)