Documentos Principais
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-methylchromone
97%
Sinônimo(s):
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
141-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
chave InChI
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)