Documentos Principais
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
Número CAS:
Peso molecular:
331.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
atividade óptica
[α]20/D −4.6°, neat
concentração
70 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
0.987 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)