Documentos Principais
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
232 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
chave InChI
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)