Documentos
437840
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolidinone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
167-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CN(NC1=O)c2ccccc2
Aplicação
Photographic developer