Documentos Principais
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
266.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
68-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)