Documentos Principais
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
Sinônimo(s):
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H40Cl2Si
Número CAS:
Peso molecular:
367.51
Beilstein:
1774816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
pf
~25 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)